Tisk…

3-Bicyclo[2.2.1]heptanyl(trichloro)silane

Dodavatel: Apollo Scientific

Nebezpečí

APOSOR55043-10GEA 4070 CZK
APOSOR55043-10G
3-Bicyclo[2.2.1]heptanyl(trichloro)silane
3-Bicyclo[2.2.1]heptanyl(trichloro)silane
Vzorec: C₇H₁₁Cl₃Si
MW: 229,607 g/mol
Bod varu: 63…64 °C
Hustota: 1,2678 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167600
CAS číslo: 18245-29-9
EINECS: 242-121-3
UN: 2987
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR