2-(2-Bromothiazol-4-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR55097-100MGEA
8200
CZK
APOSOR55097-100MG
2-(2-Bromothiazol-4-yl)acetic acid
2-(2-Bromothiazol-4-yl)acetic acid
Vzorec:
C₅H₄BrNO₂S MW: 222,06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18410768 CAS číslo: 62557-07-7 |