2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR55274-250MGEA
3840
CZK
APOSOR55274-250MG
APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Vzorec:
C₈H₆BrNO MW: 212,043 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834772 CAS číslo: 1261816-95-8 |