Tisk…
1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55283-250MGEA 13060 CZK
APOSOR55283-250MG
1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₄H₂₄BN₃O₂
MW: 277,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987628
CAS číslo: 1422126-12-2