3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR55307-1GEA
2490
CZK
APOSOR55307-1G
APOSOR55307-250MG
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,169 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01459584 CAS číslo: 1199-07-1 |