Tisk…
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55309-1GEA 1910 CZK
APOSOR55309-1G
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,262 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016736
CAS číslo: 869494-16-6