Tisk…
Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR55322-1GEA 9160 CZK
APOSOR55322-1G APOSOR55322-250MG
Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Pentachlorophenyl dodecanoate
Vzorec: C₁₈H₂₃Cl₅O₂
MW: 448,639 g/mol
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050976
CAS číslo: 3772-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III