3-Bromo-7-iodoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR55324-250MGEA
4570
CZK
APOSOR55324-250MG
APOSOR55324-1G
3-Bromo-7-iodoquinoline
3-Bromo-7-iodoquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrIN MW: 333,951 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28679234 CAS číslo: 1354223-46-3 |