Tisk…
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR55365-5GEA 33400 CZK
APOSOR55365-5G
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline 95%
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31614277
CAS číslo: 2244087-36-1