4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR55369-5GEA
33400
CZK
APOSOR55369-5G
4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline 95%
4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline
Vzorec:
C₉H₁₂ClNO₂ MW: 201,65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31614279 CAS číslo: 2244085-05-8 |