Tisk…
(R)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55502-1GEA 5490 CZK
APOSOR55502-1G
(R)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(R)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16294696
CAS číslo: 1159598-35-2