8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR55514-1GEA
28800
CZK
APOSOR55514-1G
APOSOR55514-250MG
8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Vzorec:
C₁₆H₂₂BNO₃S MW: 319,227 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31629920 CAS číslo: 2169311-10-6 |