3-Bromo- N,N-dimethyl-4-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR55523-1GEA
20700
CZK
APOSOR55523-1G
3-Bromo- N,N-dimethyl-4-methoxyaniline 95%
3-Bromo- N,N-dimethyl-4-methoxyaniline
Vzorec:
C₉H₁₂BrNO MW: 230,102 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16315291 CAS číslo: 102236-13-5 |