Tisk…
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR55545-5GEA 17390 CZK
APOSOR55545-5G APOSOR55545-1G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213373
CAS číslo: 247569-72-8
UN: 3259
ADR: 8,III