(R)-3-Cyclopropyl-2-hydroxypropanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR55546-250MGEA
28570
CZK
APOSOR55546-250MG
(R)-3-Cyclopropyl-2-hydroxypropanoic acid 95%
(R)-3-Cyclopropyl-2-hydroxypropanoic acid
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,142 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17171014 CAS číslo: 174265-97-5 |