2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR55609-250MGEA
3910
CZK
APOSOR55609-250MG
APOSOR55609-1G
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₃ClO₃ MW: 276,715 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664747 CAS číslo: 149428-98-8 |