4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR55634-250MGEA
1250
CZK
APOSOR55634-250MG
APOSOR55634-1G
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Vzorec:
C₇H₅IN₂O MW: 260,032 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11040329 CAS číslo: 1012367-55-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |