Tisk…
N-3-Thienylacetamide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55684-10GEA 9330 CZK
APOSOR55684-10G APOSOR55684-5G APOSOR55684-1G
N-3-Thienylacetamide 99%
N-3-Thienylacetamide
Vzorec: C₆H₇NOS
MW: 141,191 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159570
CAS číslo: 42602-67-5