Tisk…
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55688-250MGEA 3340 CZK
APOSOR55688-250MG APOSOR55688-1G
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260327
CAS číslo: 24036-63-3