Tisk…
2-Amino-7-naphthol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55723-500MGEA 16570 CZK
APOSOR55723-500MG APOSOR55723-250MG APOSOR55723-100MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06252604
CAS číslo: 93-36-7