Tisk…
2,6-Bis(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid monohydrate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR5664-1GEA 2740 CZK
APOSOR5664-1G APOSOR5664-250MG
2,6-Bis(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid monohydrate 95+%
2,6-Bis(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid monohydrate
Vzorec: C₉H₁₄N₄O₂·H₂O
MW: 228,248 g/mol
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366474
CAS číslo: 1052402-84-2