3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR5760-5GEA
20040
CZK
APOSOR5760-5G
APOSOR5760-1G
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BClN₂O₃ MW: 214,414 g/mol Bod tání: 144…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07363764 CAS číslo: 850589-37-6 |