(2-Bromophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR59401-1GEA
5000
CZK
APOSOR59401-1G
(2-Bromophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
(2-Bromophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrN₂ MW: 239,112 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878365 CAS číslo: 299215-38-6 |