Ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR59472-1GEA
3770
CZK
APOSOR59472-1G
Ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₃NO₂S·ClH MW: 211,71 g/mol Bod tání: 133…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00107968 CAS číslo: 159381-07-4 |