Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR59863-1GEA 19870 CZK
APOSOR59863-1G
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 95%
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101415
CAS číslo: 1065073-48-4