Tisk…
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR59896-1GEA 8040 CZK
APOSOR59896-1G APOSOR59896-250MG
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine 95%
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Bod varu: 110 °C (0,08 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10700054
CAS číslo: 892502-04-4
UN: 2735
ADR: 8,III