2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR59944-25GEA
6220
CZK
APOSOR59944-25G
APOSOR59944-100G
APOSOR59944-10G
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95+%
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Vzorec:
C₁₄H₁₅Cl₂N₃OS MW: 344,259 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08273847 CAS číslo: 178928-70-6 |