2-Amino-4-(3-nitrophenyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR60125-250MGEA
2450
CZK
APOSOR60125-250MG
2-Amino-4-(3-nitrophenyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-(3-nitrophenyl)pyrimidine
Vzorec:
C₁₀H₈N₄O₂ MW: 216,196 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00665910 CAS číslo: 240136-69-0 |