2-(Aminomethyl)-5-bromo-4-methylpyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR60141-250MGEA
4340
CZK
APOSOR60141-250MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-4-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-4-methylpyridine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉BrN₂·ClH MW: 237,525 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17214201 CAS číslo: 1257535-47-9 |