Tisk…
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-methylpyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR60142-100MGEA 3110 CZK
APOSOR60142-100MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-methylpyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BrN₂·ClH
MW: 237,525 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17214207
CAS číslo: 1257535-62-8