3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR60227-250MGEA
1210
CZK
APOSOR60227-250MG
APOSOR60227-1G
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₈BrN₃ MW: 202,052 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10000011 CAS číslo: 1289007-61-9 |