4-(Pyridin-3-ylsulphonyl)morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR6092-1GEA
2740
CZK
APOSOR6092-1G
4-(Pyridin-3-ylsulphonyl)morpholine 98%
4-(Pyridin-3-ylsulphonyl)morpholine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₃S MW: 228,268 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00090297 CAS číslo: 26103-48-0 |