Tisk…
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR61017-500MGEA 4570 CZK
APOSOR61017-500MG APOSOR61017-1G
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17214204
CAS číslo: 66909-35-1