2-Chloro-4-isopropoxy-5-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR61251-250MGEA
4400
CZK
APOSOR61251-250MG
2-Chloro-4-isopropoxy-5-nitrotoluene 97%
2-Chloro-4-isopropoxy-5-nitrotoluene
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClNO₃ MW: 229,66 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11499001 CAS číslo: 1032903-50-6 |