5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR61292-25GEA
9100
CZK
APOSOR61292-25G
APOSOR61292-1G
APOSOR61292-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,619 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664695 CAS číslo: 7569-62-2 |