Tisk…
4-Chloro-7-(morpholin-4-yl)quinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR61399-1GEA 2490 CZK
APOSOR61399-1G
4-Chloro-7-(morpholin-4-yl)quinazoline
4-Chloro-7-(morpholin-4-yl)quinazoline
Vzorec: C₁₂H₁₂ClN₃O
MW: 249,696 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24850028
CAS číslo: 1334602-74-2