Tisk…
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR62032-1GEA 4830 CZK
APOSOR62032-1G APOSOR62032-5G APOSOR62032-250MG
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Vzorec: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,036 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15146427
CAS číslo: 6715-91-9