Tisk…
5-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR62078-250MGEA 10780 CZK
APOSOR62078-250MG
5-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
5-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380512
CAS číslo: 1374652-56-8