Tisk…
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR6474-200MGEA 23810 CZK
APOSOR6474-200MG APOSOR6474-100MG
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₂₂H₃₆O₂
MW: 332,52 g/mol
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040787
CAS číslo: 116754-80-4