6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR64742-1GEA
14920
CZK
APOSOR64742-1G
APOSOR64742-250MG
APOSOR64742-5G
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Vzorec:
C₁₄H₆BrClN₂ MW: 317,568 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18823120 CAS číslo: 958452-43-2 |