19-Bromononadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR6484-100MGEA
6980
CZK
APOSOR6484-100MG
APOSOR6484-500MG
19-Bromononadecanoic acid
19-Bromononadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec:
C₁₉H₃₇BrO₂ MW: 377,4 g/mol Bod tání: 78…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082606 CAS číslo: 78774-38-6 |