Tisk…
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR6722-1GEA 7670 CZK
APOSOR6722-1G APOSOR6722-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₃S
MW: 257,693 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658966
CAS číslo: 857283-56-8
UN: 3261
ADR: 8,II