4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR6752-1GEA
3340
CZK
APOSOR6752-1G
4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Vzorec:
C₁₃H₁₉NO MW: 205,296 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07772863 CAS číslo: 91271-62-4 UN: 3259 ADR: 8,III |