Tisk…
Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR6875-1GEA 748 CZK
APOSOR6875-1G
Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202,251 g/mol
Bod varu: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191218
CAS číslo: 14000-66-9