Tisk…
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR7018-1GEA 1990 CZK
APOSOR7018-1G APOSOR7018-5G APOSOR7018-25G
2-Methoxybenzoylacetonitrile
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01993554
CAS číslo: 35276-83-6