Tisk…
1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR70207-1GEA 5000 CZK
APOSOR70207-1G APOSOR70207-250MG APOSOR70207-5G
1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
Vzorec: C₁₄H₂₀
MW: 188,309 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122918
CAS číslo: 154427-43-7