2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR7337-50MGEA
1040
CZK
APOSOR7337-50MG
2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₀ClN·ClH MW: 240,128 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739421 CAS číslo: 1172032-93-7 |