3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR7348-500MGEA
8600
CZK
APOSOR7348-500MG
APOSOR7348-1G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉ClO MW: 216,663 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424621 CAS číslo: 400745-60-0 |