3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR7367-250MGEA
3440
CZK
APOSOR7367-250MG
3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
Vzorec:
C₁₄H₁₁ClO MW: 230,69 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039058 CAS číslo: 675596-35-7 |