Tisk…
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR7479-250MGEA 1040 CZK
APOSOR7479-250MG
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,205 g/mol
Bod tání: 169…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05022489
CAS číslo: 54022-96-7
UN: 3261
ADR: 8,III